主要文件
TEM-FF100-AU-UL
Sigma-Aldrich
Ultral-Thin Formvar Supported Gold Square Mesh
size 100 mesh, box of 50
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
尺寸:
100 mesh
包裝
box of 50
尺寸
100 mesh
一般說明
A 5-6 nm ultral-thin formvar film supported standard square mesh grids. Gold grid, 100 mesh. All of our film is laid on the shiny side of the grid.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)