主要文件
TEM-CF400-AU-TH
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Gold Square Mesh
Thick, size 400 mesh, box of 50
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
包裝
box of 50
尺寸
400 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A 10 nm thick film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 400 mesh.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)