主要文件
TEM-CF300AUUL
Sigma-Aldrich
Ultrathin Carbon Film Supported Gold Square Mesh
size 300 mesh, box of 50
别名:
CARBON SQUARE - MESH - AU 300 MESH UL 50/BX
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41111761
NACRES:
MA.24
包裝
box of 50
尺寸
300 mesh
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Gold grid, 300 mesh.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)