Merck
T35807
Sigma-Aldrich
对甲苯亚磺酸钠 水合物
97%
别名:
对甲苯亚磺酸 钠盐 水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
4-CH3C6H4SO2Na · xH2O
分子量:
178.18 (anhydrous basis)
Beilstein:
5682448
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
O.[Na+].Cc1ccc(cc1)S([O-])=O
InChI
1S/C7H8O2S.Na.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)10(8)9;;/h2-5H,1H3,(H,8,9);;1H2/q;+1;/p-1
InChI 密鑰
WUHWAOGAJFMIFU-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)