主要文件
SYNS181530
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 4 mm, Plug Size: 15.2/30
别名:
Synthware S181530
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware S181530
孔尺寸
4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
SYNS181530-1EA4061832188010