主要文件
SYNF932490
Synthware filter funnel with perforated plate
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 90 mm
别名:
Synthware F932490
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F932490
盤直徑
24 mm
板外徑
90 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
O.D. of disc is 24 mm.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)