主要文件
SYNF894100
Synthware reaction tube with glass stopcock
100 mL, joint: ST/NS 24/40
别名:
Synthware F894100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121700
NACRES:
NB.51
材料
colorless tube
glass tube
接合處
joint: ST/NS24/40
無菌
non-sterile
特點
graduations: no
Push fit
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech F894100
容量
100 mL
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With an outer joint and 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
SYNF894100-1EA4061832196374