主要文件
SYNF661125
Synthware Erlenmeyer flask
capacity 125 mL, joint: ST/NS 14/20
别名:
Synthware F661125, glass conical flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
flat bottom
glass flask
接合處
joint neck14/20
joint: ST/NS14/20
無菌
non-sterile
特點
without cap
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F661125
容量
125 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With joint. Stopper is not supplied. All sizes including 1L flasks are hand-blown from tubing to ensure heavy and uniform wall.
其他說明
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)