主要文件
SYNF641460
Synthware pressure equalizing funnel with high vacuum valve
60 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
别名:
Synthware F671425, dropping funnel
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F641460
容量
60 mL
60 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
With PTFE extended tip valve for semi-needle valve adjustment.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)