主要文件
SYNF484008
Synthware solvent transfer/storage flask
1000 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-8 mm
别名:
Synthware F484008, Straus flask, receiver flask
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F484008
容量
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
閥尺寸
0-8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Synthware solvent transfer/storage flask features a center neck joint sealed off from direct access to flask. A syringe or cannula is used to recover the solvent through the valve.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)