主要文件
SYNF461025
Synthware storage flask with standard taper side arm
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20, valve size 0-4 mm
别名:
Synthware F461025, round flask with side arm
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.51
材料
borosilicate glass flask
round bottom
single-neck
接合處
joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware F461025
容量
25 mL
閥尺寸
0-4 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)