主要文件
SYNC362640
Synthware chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 20.0 mm, L 457 mm
别名:
Synthware C362640, glass chromatograpy column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
等級
for chromatography
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C362640
內徑
20.0 mm
長度
457 mm
適合性
suitable for chromatography
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
SYNC362640-1EA4061832191126