主要文件
SYNC243445
Synthware Allihn reflux condenser
joint: ST/NS 34/45, jacket L 190 mm
别名:
Synthware C243445, bulb condenser, Allihn condenser
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS34/45
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C243445
護套長度
190 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Allihn reflux condenser with a water cooled inner drip joint at bottom.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)