主要文件
SYNC164250
Synthware vacuum jacketed distillation column with indents to support packing material
joint: ST/NS 24/40, jacket H 250 mm
别名:
Synthware 164250, glass distilling column
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C164250
護套高度
250 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With 12 mm I.D. indentations to support packing material. Vacuum jacketed to improve performance .
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)