主要文件
SYNC151190
Synthware West condenser
joint: ST/NS 24/40, jacket L 190 mm
别名:
Synthware C151190, glass West condenser
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS24/40
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware C151190
護套長度
190 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
With narrow annular space for fast coolant speed, thus high cooling efficiency.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)