主要文件
SYNA841420
Synthware vacuum filtration adapter
bottom joint: ST/NS 14/20, Stopper Size: #1, stopper size #1
别名:
Synthware A841420, Glass adapter vacuum filtration
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
bottom joint: ST/NS14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
A841420
Synthware A841420
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Used with plain stem Buchner funnels and pluro-stopper. Hose connection has an O.D of 10 mm at the largest serration. Order pluro-stoppers below separately.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)