主要文件
SYNA351922
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 19/22, bottom joint: ST/NS 19/22, side joint: 19/22, side arm angle: 75 deg
别名:
Synthware A351922, vacuum adapter, distillation adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
bottom joint: ST/NS19/22
side joint: 19/22
joint: ST/NS top19/22
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A351922
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)