Key Documents
SYNA351424
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 14/20, bottom joint: ST/NS 24/40, side joint: 24/40, side arm angle: 75 deg
别名:
Synthware A351424, adapter, sidearm adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
bottom joint: ST/NS24/40
side joint: 24/40
joint: ST/NS top14/20
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A351424
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)