主要文件
SYNA351014
Synthware distillation adapter
top joint: ST/NS 10/18, immersion depth 50 mm, side arm angle: 75 deg
别名:
Synthware A351014, adapter, sidearm adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121815
NACRES:
NB.51
接合處
joint: ST/NS top10/18
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Synthware A351014
浸没深度
50 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For use as a component in atmospheric or vacuum distillations.
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)