主要文件
SLW4980-125
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
125 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 4980-125
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121804
NACRES:
NB.43
材料
Pyrex flask
flat bottom
接合處
joint neckNARROW-NECK
無菌
non-sterile
特點
graduated
without cap
heavy duty
包裝
pack of 12 ea
製造商/商標名
SciLabware 4980-125
高度
114 mm
本體外徑
67 mm
容量
125 mL
125 mL
頸內徑
23 mm
栓塞尺寸
23
接頭
narrow neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
其他說明
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)