主要文件
SLW4536/45D
Pyrex® High temperature pouring ring
thread fits 45 mm
别名:
Pyrex, SciLabware 4536/45D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
red ETFE
製造商/商標名
4536/45D
SciLabware
接頭
thread fits 45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 and 1520 series bottles
  • Ideal for applications involving high temperatures
  • Red coloured ethylene-tetrafluoroethylene pouring ring
  • Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)