主要文件
SLW4516/45D
Pyrex® Pouring ring for Media-lab bottle
clear, 45 mm
别名:
Pyrex, SciLabware 4516/45D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
clear
polypropylene
製造商/商標名
4516/45D
SciLabware
接頭
45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • For use with 1516, 1517, 1518, 1519 1520, 1523 and 1524 series bottles
  • Ensures drip-free pouring
  • Clear polypropylene pouring ring
  • Withstands autoclaving up to 140 deg. C
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)