主要文件
SLW3450/02MP
Pyrex® Centrifuge tubes
ASTM Certified, conical base, 100 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 3450/02MP
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
材料
conical base
製造商/商標名
3450/02MP
SciLabware
頸內徑
17 mm
容量
100 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Complies with ASTM D96, D91, D-893 and D-1796
  • In accordance with standard methods of testing for water and sediment in petroleum products
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号GTIN
SLW3450/02MP-2EA4061832441337