主要文件
SLW2190/04M
Pyrex® Separating funnel, conical, PTFE key
250 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 2190/04M
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121809
NACRES:
NB.43
材料
PTFE key
conical
接合處
joint stopper24/29
製造商/商標名
2190/04M
SciLabware
容量
250 mL
250 mL
旋塞孔
2.5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Complies to ISO 4800, Type 1
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex borosilicate glass
  • With interchangeable PTFE key
  • Supplied with both polyethylene and glass stoppers
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)