主要文件
SLW2145/03M
Pyrex® Filter funnel, long stem
top O.D. 70 mm
别名:
Pyrex, SciLabware 2145/03M
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
描述
fits filter diam. 70 - 90 mm
特點
long stem
製造商/商標名
2145/03M
SciLabware
過濾器直徑
70—90 mm
閥桿長度
150 mm
閥桿外徑
8 mm
頂端外徑
70 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • With 60 degree. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
  • Stem length approximately 150 mm
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)