主要文件
SLW2140/11M
Pyrex® Filter funnel, short stem
top O.D. 125 mm
别名:
Pyrex, SciLabware 2140/11M
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104900
NACRES:
NB.43
過濾器直徑:
185—240 mm
閥桿長度:
122 mm
閥桿外徑:
12 mm
頂端外徑:
125 mm
材料:
borosilicate glass
製造商/商標名:
2140/11M
SciLabware
材料
borosilicate glass
描述
fits filter diam. 185 - 240 mm
特點
short stem
製造商/商標名
2140/11M
SciLabware
過濾器直徑
185—240 mm
閥桿長度
122 mm
閥桿外徑
12 mm
頂端外徑
125 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • With 60 deg. bowl angle for precise fitting of filter paper
  • Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)