Key Documents
SLW1521/16D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 5000 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1521/16D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
接合處
joint ST/NS neck45/40
特點
with cap
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
SciLabware 1521/16D
瓶直徑 × 高度
181 mm × 333 mm , With stopper
容量
5000 mL
頸內徑
45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)