主要文件
SLW1521/08D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 500 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1521/08D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.17
材料
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
接合處
joint ST/NS neck24/29
特點
with cap
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
1521/08D
SciLabware 1521/08D
SciLabware
瓶直徑 × 高度
89 mm × 175 mm , With stopper
容量
500 mL
頸內徑
24 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Complies with ISO 4796-2
  • Borosilicate glass with ground neck
  • Supplied with solid glass stopper
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)