主要文件
SLW1450/10D
Pyrex® Evaporating dish
320 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1450/10D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121812
NACRES:
NB.43
材料
borosilicate glass
flat base
包裝
pack of 10 ea
製造商/商標名
SciLabware 1450/10D
高度
65 mm
直徑
115 mm
皿直徑
115 mm
容量
320 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Complies to DIN 12336
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • High resistance to chemical attack and thermal shock
  • Flat base
  • Curved sides with spout
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)