主要文件
SLW1020/06D
Pyrex® Beakers, conical form, Phillips pattern
250 mL
别名:
Pyrex, SciLabware 1020/06D
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121803
NACRES:
NB.17
製造商/商標名
1020/06D
SciLabware
高度
105 mm
底座直徑
68.0 mm
頂端直徑
52 mm
容量
250 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
  • Conical shape (Phillips pattern) with spout
  • Manufactured from ′Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance and chemical resistance
法律資訊
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)