主要文件
SIK7701-10
Sigma-Aldrich
12-氨基十二烷基膦酸盐盐酸盐
≥95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H29ClNO3P
分子量:
301.79
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
≥95%
形狀
solid
儲存期限
3 years under the recommended conditions
顏色
white
應用
This coupling agent specifically reacts with cabonyl functions such as aldehydes or ketones to form an imine ligation.
法律資訊
Product of SiKEMIA
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)