化驗
>90%
形狀
solid or viscous liquid
反應適用性
reactivity: thiol reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
聚合物結構
shape: linear
functionality: heterobifunctional
運輸包裝
ambient
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(ON1C(CCC1=O)=O)=O)CCN2C(C=CC2=O)=O
特點和優勢
MAL-dPEG® 24-NHS酯是一种杂双功能线性交联剂,在单分子量dPEG®间隔臂的一端包含一个马来酰亚胺基团,另一端包含胺反应性活性酯。dPEG之后的数字® 指间隔臂中存在的间隔单元的确切数量。马来酰亚胺基可容易且特异地与pH 6.5-7.5的水性介质中的游离巯基发生反应。N-羟基琥珀酰亚胺(NHS)酯被广泛用于与伯胺的反应。NHS-胺反应可以在水性或有机溶剂中进行。dPEG® 间隔臂是亲水的且不具有免疫原性。由于它是单一分子量的产品,因此可以为用户提供精确的空间控制。dPEG® 间隔臂还可改善水溶性、降低免疫原性、并增加缀合物的流体动力学体积。增加的流体动力学体积能导致更长的体内血清半衰期。
法律資訊
受美国专利#7,888,536 B2保护的产品
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign