Key Documents
PCL10K
Sigma-Aldrich
PCL Nanoparticles
10 μm average diameter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12162002
NACRES:
NA.23
平均直徑
10 μm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
PCL particles are made with poly(Ɛ-caprolactone) with a MW of 14,000.10 mg/ml particle suspension in DI water. Sonicate or vortex the particles before each use.
法律資訊
Product of Phosphorex, Inc.Degradex(RM) is a product of Phosphorex, Inc.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)