Merck
P28352
Sigma-Aldrich
N-苯基邻苯二胺
98%
别名:
2-氨基二苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5NHC6H4NH2
CAS号:
分子量:
184.24
Beilstein:
908984
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
solid
mp
77-80 °C (lit.)
SMILES 字串
Nc1ccccc1Nc2ccccc2
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H,13H2
InChI 密鑰
NFCPRRWCTNLGSN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)