Key Documents
OCNQCK580
Sigma-Aldrich
EDC Conjugation Kit for Carboxylic Cd-based Core/Shell Quantum Dots
fluorescence λem 580 nm, for 4 conjugation
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
43211915
NACRES:
NA.23
螢光
λem 580 nm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Components:
  • QSH
  • EDC
  • Coupling Buffer
  • Quenching Buffer
  • Storage Buffer
  • Tubes 4 x 1.7 mL
法律資訊
Product of Ocean Nanotech, LLC.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Stomach,large intestine,lymph node
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)