等級
reagent grade
品質等級
蒸汽密度
4.4 (vs air)
蒸汽壓力
150 mmHg ( 20 °C)
化驗
98%
反應適用性
reagent type: oxidant
雜質
≤1.0% phosgene content
折射率
n20/D 1.429 (lit.)
bp
62-65 °C (lit.)
mp
−10-−8 °C (lit.)
密度
1.5 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
ClC(=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C2Cl2O2/c3-1(5)2(4)6
InChI 密鑰
CTSLXHKWHWQRSH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
草酰氯是各种化学转化的通用试剂,如环氧化物的氯化、二氯化、氧化、还原、脱水、脱羧、甲酰化和环裂解。
應用
作为以下反应的反应物:
- N-杂环炔酮和炔酮合成,用于活化羧酸
- 氯化和卤化
- 三组分 [3+2]环加成
- 有机锡反应
- 环戊烯酮合成
- 羰基化,用作羰基合成子
草酰氯可用作氧化剂:
- 以 β, β′-二羟基二硫醚为原料,通过 Swern 氧化合成 β, β′-二酮二硫醚。
- 在二甲基亚砜中,在三乙胺作为碱的存在下,伯酰胺或醛肟的 Swern 氧化为腈。
- 在三乙胺存在下,芳基烯丙醇的 Moffatt Swern 氧化反应生成卤代不饱和酮。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
其他客户在看
A direct access to α-diones from oxalyl chloride.
Babudri F, et al.
Tetrahedron Letters, 36(40), 7305-7308 (1995)
Oxalyl halides: Part II. Vibrational spectra and assignments for oxalyl fluoride and oxalyl chloride fluoride.
Hencher JL and King GW.
Journal of Molecular Spectroscopy, 16(1), 168-178 (1965)
Oxalyl chloride as a practical carbon monoxide source for carbonylation reactions.
Hansen SVF and Ulven T.
Organic Letters, 17(11), 2832-2835 (2015)
Systematic survey of positive chlorine sources in the asymmetric Appel reaction: oxalyl chloride as a new phosphine activator.
Rajendran KV, et al.
Tetrahedron Letters, 54(51), 7009-7012 (2013)
Benoît Heurtaux et al.
The Journal of organic chemistry, 70(4), 1474-1477 (2005-02-12)
[reaction: see text] Several natural pulvinic acids were synthesized. Silyl ketene acetals derived from methyl arylacetates (4 equiv) reacted with oxalyl chloride at -78 degrees C, without the need of adding a catalyst. After treatment of the crude diketones with