主要文件
NOR5X3INSB
Optimizer insert for spinner turbines
NMR tube size 3 mm , into 5 mm Bruker
别名:
NMR tube adapter
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121705
eCl@ss:
32129209
NACRES:
SB.32
材料
(acetal homopolymer resin)
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Norell 5X3INS-B
NRM管尺寸
3 mm , into 5 mm Bruker
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Precision adapter holds 3 mm, 4 mm, and 4.25 mm NMR tube in a 5 mm spinner turbine. Does not include spinner turbine.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)