Merck
N32105
Sigma-Aldrich
5-降冰片烯-2-醇,内型和外型混合物
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H10O
CAS号:
分子量:
110.15
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
99%
形狀
solid
mp
104-106 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC1C[C@H]2C[C@@H]1C=C2
InChI
1S/C7H10O/c8-7-4-5-1-2-6(7)3-5/h1-2,5-8H,3-4H2/t5-,6+,7?/m1/s1
InChI 密鑰
MKOSBHNWXFSHSW-JEAXJGTLSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Danger
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Sol. 1
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges