Merck
N18005
Sigma-Aldrich
5-硝基间苯二甲酸
98%
别名:
5-硝基苯-1,3-二甲酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
O2NC6H3-1,3-(CO2H)2
CAS号:
分子量:
211.13
Beilstein:
1976587
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
powder
mp
259-261 °C (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cc(cc(c1)[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-1-5(8(12)13)3-6(2-4)9(14)15/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
NBDAHKQJXVLAID-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
373.3 °F - closed cup
閃點(°C)
189.6 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)