Key Documents
MT51344760
Mettler Toledo Ionic Strength Adjuster
for Solid State Ion Selective Electrodes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115600
NACRES:
NB.79
形狀
liquid
製造商/商標名
Mettler-Toledo 51344760
容積
475 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Ionic strength adjuster (ISA) provides a constant background ionic strength for samples and standards.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)