Merck
M48171
Sigma-Aldrich
6-甲基-2-庚醇
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CH(CH2)3CH(OH)CH3
CAS号:
分子量:
130.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
密度
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)CCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI 密鑰
FCOUHTHQYOMLJT-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)