Merck
M35355
Sigma-Aldrich
4-氯甲酰基丁酸甲酯
98%
别名:
4-(氯甲酰)丁酸甲酯, 5-氯-5-氧戊酸甲酯, 甲基戊二酰氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClCO(CH2)3COOCH3
CAS号:
分子量:
164.59
Beilstein:
1762383
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.445 (lit.)
bp
110 °C/17 mmHg (lit.)
密度
1.191 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-10-6(9)4-2-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
JCAZSWWHFJVFPP-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
179.6 °F - closed cup
閃點(°C)
82 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)