化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.547 (lit.)
bp
248-250 °C (lit.)
密度
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccccc1CO
InChI
1S/C8H10O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-5,9H,6H2,1H3
InChI 密鑰
WYLYBQSHRJMURN-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves