主要文件
HAM238180
Hamilton® Liq-Glass lab pH electrode
glass, 1 m BNC connector
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115604
NACRES:
NB.79
材料
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
特點
autoclavable: no
electrode 3 M KCl electrolyte
1 m BNC connector
參數
-10-100 °C temp. range
直徑
12 mm
浸没深度
15 mm
pH值
0-14
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)