主要文件
HAM202640
Hamilton® chromatography syringe, for Shimadzu GC autosampler
model, 701 RN, removable needle, volume × L 10 μL × 43 mm, needle gauge 22s
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41122001
NACRES:
NB.03
材料
Microliter syringe
等級
for chromatography
特點
autoclavable: no
model 701 RN, removable needle
製造商/商標名
Hamilton
參數
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
針內徑 × 外徑
0.13 mm × 0.711 mm
針規
22s
容積 × 長度
10 μL × 43 mm
適合性
suitable for chromatography
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)