Merck
H7504
Sigma-Aldrich
3-十六酮
≥99%
别名:
乙基十三烷基甲酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2C(O)CH2(CH2)11CH3
CAS号:
分子量:
240.42
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99%
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCC(=O)CC
InChI
1S/C16H32O/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)4-2/h3-15H2,1-2H3
InChI 密鑰
LTMXHUUHBSCKEK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)