主要文件
GF99977078
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
别名:
BA006100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12141505
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 999-770-78
重量
100 g
塊最大尺寸
25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
GF99977078-1EA4061821112620