Key Documents
GF98652606
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
10m wire, 0.8mm diameter, as drawn
别名:
AG065150
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11101711
NACRES:
NA.23
形狀
wire
製造商/商標名
Goodfellow 986-526-06
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)