形狀
rod
製造商/商標名
Goodfellow 981-004-02
長度
100 mm
直徑
40 mm
顏色
black
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF98100402-5EA | 4061825071060 |
GF98100402-1EA | 4061825071046 |
GF98100402-2EA | 4061825071053 |