GF97798875
别名:
SI617930
1 of 10
Sigma-Aldrich
430102
聚苯乙烯
357162
钒
GF59619561
Quartz - fused
182702
聚偏二氟乙烯
182427
419141
锆
349178
铜
GF03861873
铝
Millipore
KGW9A1THH1
Polysep™ II 2.0/1.2 µm nominal, Opticap® XLT Capsule
267651
rod
Goodfellow 977-988-75
500 mm
3.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
能源材料_电池材料_高纯度金属_材料科学-默克生命科学
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。